Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDBBC6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H11BrO3/c15-12-7-6-11(14(16)17)8-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Inchi Key
KZTGRPMLINNFLJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
