Merck
BDPH9BCDBBE2
Bide Pharmatech
2,5-Diethoxytetrahydrofuran
Synonym(e):
2,5-diethoxytetrahydrofuran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBBE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H16O3/c1-3-9-7-5-6-8(11-7)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
ZLKHNURELCONBB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Flame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)