Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDBBFD

Bide Pharmatech

N-Octyl-1-octanamine

Synonym(e):

N,N-dioctylamine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCDBBFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C16H35N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.46
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBBFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3

Inchi Key

LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to yellow solid or liquid

Melting Point

13-16C

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen