Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDBC71 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H5FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Inchi Key
STVAOWAAIBCKAN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

