Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDBC8A

Bide Pharmatech

14-Bromotetradecan-1-ol

Synonym(e):

14-bromo-1-tetradecanol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCDBC8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C14H29O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBC8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C14H29BrO/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h16H,1-14H2

Inchi Key

VKXZRJZWAYBBAE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen