Fortfahren mit
BDPH9BCDBCCD
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Synonym(e):
4-(4-chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H17N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c13-12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-14-8-6-11;/h1-4,11,14H,5-9H2;1H
Inchi Key
CRYGKHFRQLLVHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)