Merck
BDPH9BCDBCD0
Bide Pharmatech
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-methylbenzene
Synonym(e):
1,3-dibromo-5-fluoro-2-methylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5Br2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.92
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBCD0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5Br2F/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
IPMPJTQRCBFUMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)