Merck
BDPH9BCDBCD2
Bide Pharmatech
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole
Synonym(e):
2-({[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl}sulfanyl)-1H-benzimidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H21O2N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.45
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBCD2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H21N3O2S/c1-13-16(19-9-8-17(13)23-11-5-10-22-2)12-24-18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Inchi Key
BSXAHDOWMOSVAP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)