Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDBD3E

Bide Pharmatech

1-(Chloromethyl)-4-phenoxybenzene

Synonym(e):

1-(chloromethyl)-4-phenoxybenzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H11O1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.68
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBD3E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C13H11ClO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2

Inchi Key

IATNZRYVIRYKDJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger

pictograms

CorrosionExclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen