Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDBDD0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H16N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)13-4-5-14-8(6-13)11-7-12-14/h7H,4-6H2,1-3H3
Inchi Key
QEXKSFDJUXVRIA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
