Merck
BDPH9BCDBDD6
Bide Pharmatech
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Synonym(e):
5-methoxy-1-methyl-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBDD6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-11-6-5-8-7-9(12-2)3-4-10(8)11/h3-7H,1-2H3
Inchi Key
HQNPKVBTBJUMTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)