Merck
BDPH9BCDBDFC
Bide Pharmatech
7-(Benzyloxy)-2,4-dichloro-6-methoxyquinazoline
Synonym(e):
7-(benzyloxy)-2,4-dichloro-6-methoxyquinazoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDBDFC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H12O2N2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBDFC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H12Cl2N2O2/c1-21-13-7-11-12(19-16(18)20-15(11)17)8-14(13)22-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3
Inchi Key
PTQCMUDKRFNQCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)