Merck
BDPH9BCDBECB
Bide Pharmatech
3,5-Dicarboxypyridine 1-oxide
Synonym(e):
3,5-dicarboxypyridine 1-oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O5N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBECB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5NO5/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8(13)2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
WDSXNMIWCDXWJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)