Merck
BDPH9BCDBECC
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Synonym(e):
3-chloro-4-hydroxybenzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.57
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBECC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H4ClNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
Inchi Key
CRYPJUOSZDQWJZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)