Merck
BDPH9BCDBEE2
Bide Pharmatech
Methyl 5-methoxy-1H-indole-6-carboxylate
Synonym(e):
methyl 5-methoxy-1H-indole-6-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBEE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-7-3-4-12-9(7)6-8(10)11(13)15-2/h3-6,12H,1-2H3
Inchi Key
XAPFUZUKWJMBHW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)