Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDBF35

Bide Pharmatech

2-(2-(Bromomethyl)-5-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Synonym(e):

2-[2-(bromomethyl)-5-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H17O2Br1F1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.99
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBF35 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C13H17BBrFO2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)11-7-10(16)6-5-9(11)8-15/h5-7H,8H2,1-4H3

Inchi Key

YAYDJVPPMDALER-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen