Merck
BDPH9BCDBFD3
Bide Pharmatech
Pyrene-1-sulfonyl chloride
Synonym(e):
1-pyrenesulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H9O2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.76
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBFD3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H9ClO2S/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
Inchi Key
YTFLOMYZTLUWHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)