Merck
BDPH9BCDC032
Bide Pharmatech
(11aS)-3,7-Di-9-anthracenyl-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-oxide
Synonym(e):
3,7-di(anthracen-9-yl)-12-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydrodiindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocine 12-oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9BCDC032 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C45H31O4P/c46-50(47)48-39-19-9-18-36-38(42-33-16-7-3-12-29(33)25-30-13-4-8-17-34(30)42)26-45(43(36)39)23-22-37-35(20-21-40(49-50)44(37)45)41-31-14-5-1-10-27(31)24-28-11-2-6-15-32(28)41/h1-21,24-25,38H,22-23,26H2,(H,46,47)
Inchi Key
XQYKGXZHTZQIGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)