Merck
BDPH9BCDC035
Bide Pharmatech
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Synonym(e):
2,6-dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H16O2N1Cl2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.98
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC035 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H16BCl2NO2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)7-5-8(14)10(16)9(15)6-7/h5-6H,16H2,1-4H3
Inchi Key
CKJITHMIVSKFSB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)