Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDC4E2

Bide Pharmatech

��-(4-Isobutylphenyl)ethanol

Synonym(e):

1-(4-isobutylphenyl)ethanol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCDC4E2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H18O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC4E2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3

Inchi Key

VLVILBSSXMZZCB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen