Fortfahren mit
BDPH9BCDC65F
Bide Pharmatech
1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Synonym(e):
N-(3,5-dichlorophenyl)thiourea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6N2Cl2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.11
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Inchi Key
BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)