Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDC671 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Inchi Key
VPAFHFHYJHZKSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
