Merck
BDPH9BCDC8A4
Bide Pharmatech
16-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-16-oxohexadecanoic acid
Synonym(e):
16-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]-16-oxohexadecanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H33O6N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.49
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC8A4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H33NO6/c22-17-15-16-18(23)21(17)27-20(26)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-19(24)25/h1-16H2,(H,24,25)
Inchi Key
QRWUNOOWWYIZGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)