Merck
BDPH9BCDC8BC
Bide Pharmatech
5,5'-(Naphthalene-2,6-diyl)diisophthalic acid
Synonym(e):
5,5'-(naphthalene-2,6-diyl)diisophthalic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H16O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.41
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC8BC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C26H16O8/c27-23(28)19-7-17(8-20(11-19)24(29)30)15-3-1-13-5-16(4-2-14(13)6-15)18-9-21(25(31)32)12-22(10-18)26(33)34/h1-12H,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
Inchi Key
CYKPOGLPCGBVSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)