Fortfahren mit
BDPH9BCDC8CC
Bide Pharmatech
4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline
Synonym(e):
4,4'-(methylenebis(oxy))dianiline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c14-10-1-5-12(6-2-10)16-9-17-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,9,14-15H2
Inchi Key
ZRZCNDIPIZYLSC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)