Merck
BDPH9BCDC8FE
Bide Pharmatech
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonym(e):
6-amino-7-bromo-1-indanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDC8FE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC8FE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-9-6(11)3-1-5-2-4-7(12)8(5)9/h1,3H,2,4,11H2
Inchi Key
VMRJYVAAFYLRCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light brown to brown powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)