Merck
BDPH9BCDCA11
Bide Pharmatech
6-(Dimethylamino)picolinic acid
Synonym(e):
6-(dimethylamino)-2-pyridinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCA11 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)7-5-3-4-6(9-7)8(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
JKGDTVHJRLJIIR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)