Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDCA4D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c14-12-7-6-10(8-11(12)13(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2,(H,15,16)
Inchi Key
MUJQJJYAAYPRHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
