Merck
BDPH9BCDCA59
Bide Pharmatech
6-Bromopyridine-2,3-diamine
Synonym(e):
6-bromo-2,3-pyridinediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H6N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCA59 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Inchi Key
LWXOPWFJTFAZRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)