Merck
BDPH9BCDCA5F
Bide Pharmatech
2-((4-Methoxyphenyl)thio)acetonitrile
Synonym(e):
[(4-methoxyphenyl)sulfanyl]acetonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O1N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCA5F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-7-6-10/h2-5H,7H2,1H3
Inchi Key
YLZZAPNVZAJKHH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)