Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDCA69

Bide Pharmatech

1-(Pyridin-2-yl)ethanol

Synonym(e):

1-(2-pyridinyl)ethanol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H9O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCA69 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3

Inchi Key

PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen