Merck
BDPH9BCDCA71
Bide Pharmatech
2-(1,3-Dithian-2-yl)ethanol
Synonym(e):
2-(1,3-dithian-2-yl)ethan-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O1S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCA71 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H12OS2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6-7H,1-5H2
Inchi Key
YBACVTHKZMQAJF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)