Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDCA79
Bide Pharmatech
6-Ethylpyridin-3-amine
Synonym(e):
6-ethyl-3-pyridinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2,8H2,1H3
Inchi Key
ZKPKEODUAJQPCV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Ethylpyridin-3-amine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)