Merck
BDPH9BCDCA89
Bide Pharmatech
2,3,6-Trichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Synonym(e):
2,3,6-trichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H1N1Cl3F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.43
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCA89 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6HCl3F3N/c7-3-1-2(6(10,11)12)4(8)5(9)13-3/h1H
Inchi Key
KCMZCZXPLOZOGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)