Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDCAB3

Bide Pharmatech

3,4-Difluoroaniline hydrochloride

Synonym(e):

3,4-difluoroaniline hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H6N1Cl1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.57
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCAB3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H5F2N.ClH/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8;/h1-3H,9H2;1H

Inchi Key

SNNSHJOCWKFJBW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen