Merck
BDPH9BCDCB7A
Bide Pharmatech
tert-Butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H20O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCB7A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-11(13)4-6-12-8-11/h12H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
OJDKDBHLSUSOBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)