Merck
BDPH9BCDCD11
Bide Pharmatech
2-(Cyclopropylamino)isonicotinic acid
Synonym(e):
2-(cyclopropylamino)isonicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD11 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c12-9(13)6-3-4-10-8(5-6)11-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
HGJAFYOGDLHMQA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)