Merck
BDPH9BCDCD14
Bide Pharmatech
1-Butyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
Synonym(e):
1-butyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD14 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-2-3-8-14-11-7-5-4-6-10(11)13-12(14)9-15/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3
Inchi Key
XCCVBLAZECLPMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)