Merck
BDPH9BCDCD19
Bide Pharmatech
4-Bromo-3,7-dichloro-1H-indazole
Synonym(e):
4-bromo-3,7-dichloro-1H-indazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3N2Cl2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.92
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD19 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2N2/c8-3-1-2-4(9)6-5(3)7(10)12-11-6/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
RVABGVLATFBNPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)