Merck
BDPH9BCDCD2F
Bide Pharmatech
Methyl 5-amino-2-methoxybenzoate
Synonym(e):
methyl 5-amino-2-methoxybenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDCD2F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD2F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Inchi Key
PSCXCIPPRCFAAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)