Merck
BDPH9BCDCD36
Bide Pharmatech
6-Bromopyrido[2,3-b]pyrazine
Synonym(e):
6-bromopyrido[2,3-b]pyrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD36 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H4BrN3/c8-6-2-1-5-7(11-6)10-4-3-9-5/h1-4H
Inchi Key
JLMAHBCUEYQXKS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)