Merck
BDPH9BCDCD5D
Bide Pharmatech
4-Cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
Synonym(e):
4-cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H15O2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.77
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD5D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H15ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h6-10H,1-5H2
Inchi Key
CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)