Merck
BDPH9BCDCD67
Bide Pharmatech
5-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Synonym(e):
5-bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD67 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(4-12)11-10-7/h1-4H,(H,10,11)
Inchi Key
ILGTYHMEQSSHFG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)