Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDCDE0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-8/h3-6H,1H2,2H3
Inchi Key
MJKIORXNEJFOPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
