Merck
BDPH9BCDCE2B
Bide Pharmatech
2-Bromothieno[3,2-c]pyridine
Synonym(e):
2-bromothieno[3,2-c]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4N1Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCE2B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H4BrNS/c8-7-3-5-4-9-2-1-6(5)10-7/h1-4H
Inchi Key
VIKVIIMLBSNVHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)