Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5-6(9(12)13-2)3-4-7(10)8(5)11/h3-4,11H,1-2H3
Inchi Key
KJQPVKLURCKVPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Purity
95%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?