Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDCE75

Bide Pharmatech

4-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride

Synonym(e):

4-(4-chlorophenyl)piperidine hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H15N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCE75 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H14ClN.ClH/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-4,10,13H,5-8H2;1H

Inchi Key

KJZPSLZQMISKHY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen