Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDCE8B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7BBrFO2/c1-4-2-3-5(9)7(10)6(4)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Inchi Key
FXPYHAXAVPHRAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
