Merck
BDPH9BCDCE99
Bide Pharmatech
1-(4-Bromobutyl)-4-vinylbenzene
Synonym(e):
1-(4-bromobutyl)-4-vinylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDCE99 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H15Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCE99 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H15Br/c1-2-11-6-8-12(9-7-11)5-3-4-10-13/h2,6-9H,1,3-5,10H2
Inchi Key
UCDGLMPOKKXSDM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)