Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDCF19 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-5H,1H3
Inchi Key
WMDHVKYUOKHNQK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
